Läs mer
2,3-dimetyl-1,3-butadien, 98 %, stabiliserat med BHT
Produktkod. 10025873 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10025873 100 g Glasflaska 100g
10239653 5 g Glasflaska 5g
10065823 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10025873 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163431000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 513-81-5 | C6H10 | 82,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-81-5
Molekylformel C6H10
Molekylvikt (g/mol) 82.15
MDL-nummer MFCD00008595
InChI-nyckel SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-1,3-butadiene, biisopropenyl, 2,3-dimethylbutadiene, diisopropenyl, 2,3-dimethylenebutane, 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl, unii-61tuu25hco, 61tuu25hco, 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene, 2,3-diene
PubChem CID 10566
IUPAC-namn 2,3-dimetylbuta-1,3-dien
LEDER CC(=C)C(C)=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dimethyl-1, 3-butadiene
Namnnotering Stabiliserad med BHT
Smältpunkt -76,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.7260g/mL, 0.726
Kokpunkt 68,0 °C till 69,0 °C
Flampunkt −20 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=C(CH3)C(CH3)=CH2
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 100 g
Beilstein 01, III, 991
Fieser 01,276; 13,45
Merck Index 15, 3260
Stabilisator 100ppm BHT
Formel vikt 82.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.