Läs mer
2,3-dimetyl-1,3-butadien, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene |
| CAS | 513-81-5 |
| Molekylformel | C6H10 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10/c1-5(2)6(3)4/h1,3H2,2,4H3 |
| LEDER | CC(=C)C(=C)C |
| IUPAC-namn | 2,3-dimetylbuta-1,3-dien |
| Molekylvikt (g/mol) | 82.14 |
| Formel vikt | 82.0783 |