Läs mer
2,3-dimetyl-1,3-butadien, TRC
Produktkod. 30382054
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30382054 5 g
1 options
Produktkod. 30382054 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4785355G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
CAS 513-81-5
Molekylformel C6H10
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H10/c1-5(2)6(3)4/h1,3H2,2,4H3
LEDER CC(=C)C(=C)C
IUPAC-namn 2,3-dimetylbuta-1,3-dien
Molekylvikt (g/mol) 82.14
Formel vikt 82.0783