Läs mer
2,3-dimetyl-1-buten, TRC
Produktkod. 30376721
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30376721 100 g
1 options
Produktkod. 30376721 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD471430100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethyl-1-butene
CAS 563-78-0
Molekylformel C6 H12
Kvantitet 100 g
Synonym 1-Butene, 2,3-dimethyl-, 2,3-Dimethyl-1-butene, 1-Isopropyl-1-methylethylene, 2,3-Dimethyl-1-butylene, 2-Isopropylpropene, NSC 73906
InChI formel InChI=1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h6H,1H2,2-4H3
LEDER CC(C)C(=C)C
IUPAC-namn 2,3-dimetylbut-1-en
Molekylvikt (g/mol) 84.16
Formel vikt 84.0939