Läs mer
2,3-dimetyl-1-buten, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dimethyl-1-butene |
| CAS | 563-78-0 |
| Molekylformel | C6 H12 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1-Butene, 2,3-dimethyl-, 2,3-Dimethyl-1-butene, 1-Isopropyl-1-methylethylene, 2,3-Dimethyl-1-butylene, 2-Isopropylpropene, NSC 73906 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h6H,1H2,2-4H3 |
| LEDER | CC(C)C(=C)C |
| IUPAC-namn | 2,3-dimetylbut-1-en |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.16 |
| Formel vikt | 84.0939 |