Läs mer
2,3-dimetyl-lh-indol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10346854
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10346854 10 g 10g
10738825 250 mg 250mg
10182974 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10346854 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07746EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 14844-73-6
Molekylformel C11H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 189.214
InChI-nyckel KHJGIMZYCBPOBG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 693386
IUPAC-namn 2,3-dimetyl-lH-indol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=C(NC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dimethyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Synonym 1h-indole-5-carboxylic acid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylindole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-2,3-dimethyl-1h-indole, 2,3-dimethyl-indole-5-carboxylic acid, 1h-indole-5-carboxylicacid,2,3-dimethyl, 1h-indole-5-carboxylicacid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-1h-indole-5-carboxylic acid
Formel vikt 189.21
Procent renhet 97%