Läs mer
2,3-dimetyl-lh-indol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10738825
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10738825 250 mg 250mg
10182974 1 g 1g
10346854 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10738825 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07746CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 14844-73-6
Molekylformel C11H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 189.214
InChI-nyckel KHJGIMZYCBPOBG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 693386
IUPAC-namn 2,3-dimetyl-lH-indol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=C(NC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dimethyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Synonym 1h-indole-5-carboxylic acid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylindole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-2,3-dimethyl-1h-indole, 2,3-dimethyl-indole-5-carboxylic acid, 1h-indole-5-carboxylicacid,2,3-dimethyl, 1h-indole-5-carboxylicacid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-1h-indole-5-carboxylic acid
Formel vikt 189.21
Procent renhet 97%