Läs mer
2,3-dimetyl-1H-indol-6-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10192784
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10192784 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10786903 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10192784 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07747CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 103986-06-7
Molekylformel C11H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 189.214
MDL-nummer MFCD06799503
InChI-nyckel UDPOIMGOHQYJEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indole-6-carboxylicacid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylindole-6-carboxylic acid, acmc-1bpsb, 2,3-dimethyl-6-carboxyindole, 1h-indole-6-carboxylic acid, 2,3-dimethyl
PubChem CID 2772885
IUPAC-namn 2,3-dimetyl-lH-indol-6-karboxylsyra
LEDER CC1=C(NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dimethyl-1H-indole-6-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 189.21
Procent renhet 97%