Läs mer
2,3-dimetyl-1H-indol-6-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10786903
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10786903 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10192784 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10786903 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07747DA
Kemiska identifierare
CAS 103986-06-7
Molekylformel C11H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 189.214
MDL-nummer MFCD06799503
InChI-nyckel UDPOIMGOHQYJEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indole-6-carboxylicacid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylindole-6-carboxylic acid, acmc-1bpsb, 2,3-dimethyl-6-carboxyindole, 1h-indole-6-carboxylic acid, 2,3-dimethyl
PubChem CID 2772885
IUPAC-namn 2,3-dimetyl-lH-indol-6-karboxylsyra
LEDER CC1=C(NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dimethyl-1H-indole-6-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 189.21
Procent renhet 97%