Läs mer
2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane, 95%
Produktkod. 10491173 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10491173 25 g Glasflaska 25g
10796042 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10491173 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 349980250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1889-67-4 | C18H22 | 238.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1889-67-4
Molekylformel C18H22
Molekylvikt (g/mol) 238.37
MDL-nummer MFCD00053713
InChI-nyckel HGTUJZTUQFXBIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-2,3-diphenylbutane, dicumene, 2,3-dimethylbutane-2,3-diyl dibenzene, dicumyl, butane, 2,3-dimethyl-2,3-diphenyl, benzene, 1,1'-1,1,2,2-tetramethyl-1,2-ethanediyl bis, .alpha.,.alpha.'-dicumyl, 2,3-dimethyl-3-phenylbutan-2-yl benzene, bibenzyl, .alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.'-tetramethyl, 1,1,2-trimethyl-2-phenylpropyl benzene
PubChem CID 74681
IUPAC-namn (2,3-dimetyl-3-fenylbutan-2-yl)bensen
LEDER CC(C)(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dimethyl-2, 3-diphenylbutane
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 90°C to 110°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C(CH3)2C(CH3)2C6H5
Kvantitet 25 g
Beilstein 05,396
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in toluene
Formel vikt 238.37
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder, Flakes, or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.