Läs mer
2,3-Dimethyl-2-butanol, 98%
Produktkod. 10724281 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10724281 5 mL Glasflaska 5ml
10219783 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10724281 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156580050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 594-60-5 | C6H14O | 102.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 594-60-5
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.18
MDL-nummer MFCD00004463
InChI-nyckel IKECULIHBUCAKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-2-butanol, thexyl alcohol, isopropyldimethylcarbinol, 2-butanol, 2,3-dimethyl, acmc-1asco, 2,3-dimethyl-butan-2-ol, 2-butanol,2,3-dimethyl, ikeculihbucakr-uhfffaoysa, ch3 2chc oh ch3 2
PubChem CID 11670
IUPAC-namn 2,3-dimetylbutan-2-ol
LEDER CC(C)C(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dimethyl-2-butanol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -14.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8200g/mL, 0.82
Kokpunkt 120.0°C to 121.0°C
Flampunkt 29°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHC(CH3)2OH
Brytningsindex 1.4160 to 1.4180
Kvantitet 5 mL
Beilstein 01, 413
Formel vikt 102.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Dimethyl-2-butanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.