Läs mer
2,3-Dimethyl-2-butene, TRC
Produktkod. 30380245
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
30380245 50 mL
1 options
Produktkod. 30380245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47197550ML
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethyl-2-butene
CAS 563-79-1
Molekylformel C6H12
Kvantitet 50 mL
Synonym 1,1,2,2-Tetramethylethylene, NSC 73907, Tetramethylethene, Tetramethylethylene
InChI formel InChI=1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h1-4H3
LEDER CC(=C(C)C)C
IUPAC-namn 2,3-dimethylbut-2-ene
Molekylvikt (g/mol) 84.16
Formel vikt 84.0939