Läs mer
2,3-Dimethyl-2-butene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dimethyl-2-butene |
| CAS | 563-79-1 |
| Molekylformel | C6H12 |
| Kvantitet | 10 mL |
| Synonym | 1,1,2,2-Tetramethylethylene, NSC 73907, Tetramethylethene, Tetramethylethylene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h1-4H3 |
| LEDER | CC(=C(C)C)C |
| IUPAC-namn | 2,3-dimethylbut-2-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.16 |
| Formel vikt | 84.0939 |