Läs mer
2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-ylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole |
| CAS | 444731-72-0 |
| Molekylformel | C9 H11 N3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2H-Indazol-6-amine, 2,3-dimethyl-, 2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-amine, 2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole, 6-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole, GW 776944B, Pazopanib related, GSK1007125A, GW776944B, Pazopanib related |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3/c1-6-8-4-3-7(10)5-9(8)11-12(6)2/h3-5H,10H2,1-2H3 |
| LEDER | Cc1c2ccc(N)cc2nn1C |
| IUPAC-namn | 2,3-dimethylindazol-6-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.2 |
| Formel vikt | 161.0953 |