Läs mer
2,3-Dimethyl-4-nitropyridine N-oxide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11308776
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308776 1 g 1g
11318776 5 g 5g
11328776 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11308776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19457.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37699-43-7
Molekylformel C7H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 168.15
MDL-nummer MFCD00065172
InChI-nyckel CFMTVTYBZMKULI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-4-nitropyridine-n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine n-oxide, 4-nitro-2,3-lutidine-n-oxide, pyridine, 2,3-dimethyl-4-nitro-, 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 4-nitro-2,3-lutidine n-oxide, 4-nitro-2,3-dimethylpyridine n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-pyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium
PubChem CID 148223
LEDER CC1=C(C)[N+]([O-])=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine N-oxide
Smältpunkt 92°C to 94°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1569438
IUPAC-namn 2,3-dimetyl-4-nitro-l-oxidopyridin-1-ium
Formel vikt 168.15
Procent renhet 97%