Läs mer
2,3-dimetyl-4-nitropyridin N-oxid, Mikromol™
Produktkod. 17912086
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17912086 25 mg
1 options
Produktkod. 17912086 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0474.140025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,3-dimetyl-4-nitropyridin N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-2,3-lutidine N-Oxide
CAS 37699-43-7
Analyt- eller komponentnamn 4-Nitro-2,3-lutidine N-Oxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H8 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pyridine, 2,3-dimethyl-4-nitro-, 1-oxide, 2,3-Lutidine, 4-nitro-, 1-oxide (7CI), 2,3-Dimethyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine N-oxide, 4-Nitro-2,3-dimethylpyridine N-oxide
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O3/c1-5-6(2)8(10)4-3-7(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3
LEDER Cc1c(C)[n+]([O-])ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2,3-dimetyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 168,0535 g/mol