Läs mer
2,3-Dimethyl-5-ethylpyrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dimethyl-5-ethylpyrazine |
| CAS | 15707-34-3 |
| Molekylformel | C8H12N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2/c1-4-8-5-9-6(2)7(3)10-8/h5H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CCc1cnc(C)c(C)n1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.19 |
| Formel vikt | 136.1 |