Läs mer
2,3-Dimethyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazine (~85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dimethyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3/c1-6-7(2)11-4-3-9-5-8(11)10-6/h9H,3-5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 151.1109 |