Läs mer
2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole Hydrochloride, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole Hydrochloride |
| CAS | 635702-60-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H11 N3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2H-Indazol-6-amine, 2,3-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 2H-Indazol-6-amine, 2,3-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3.ClH/c1-6-8-4-3-7(10)5-9(8)11-12(6)2;/h3-5H,10H2,1-2H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.Cc1c2ccc(N)cc2nn1C |
| Visa mer |