Läs mer
2,3-dimetyl-6-nitro-2H-indazol, Mikromol™
Produktkod. 30050360
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050360 100 mg
30052397 25 mg
30462026 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30050360 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3391.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,3-dimetyl-6-nitro-2H-indazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
CAS 444731-73-1
Analyt- eller komponentnamn 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H9 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2H-Indazole, 2,3-dimethyl-6-nitro-, 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2/c1-6-8-4-3-7(12(13)14)5-9(8)10-11(6)2/h3-5H,1-2H3
LEDER Cc1c2ccc(cc2nn1C)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2,3-dimetyl-6-nitroindazol
Molekylvikt (g/mol) 191.19
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 191.0695 g/mol