Läs mer
2,3-dimetyl-6-nitro-2H-indazol, TRC
Produktkod. 30387465
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387465 5 g
30381692 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30387465 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4710555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 444731-73-1
Molekylformel C9 H9 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 191.19
Synonym 2H-Indazole, 2,3-dimethyl-6-nitro-, 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
IUPAC-namn 2,3-dimetyl-6-nitroindazol
LEDER Cc1c2ccc(cc2nn1C)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2/c1-6-8-4-3-7(12(13)14)5-9(8)10-11(6)2/h3-5H,1-2H3
Formel vikt 191.0695