Läs mer
2,3-Dimethyl-hexanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dimethyl-hexanoic Acid |
| CAS | 41065-92-3 |
| Molekylformel | C8H16O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-4-5-6(2)7(3)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| LEDER | OC(C(C)C(C)CCC)=O |
| IUPAC-namn | 2,3-dimethylhexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.21 |
| Formel vikt | 144.115 |