Läs mer
2,3-Dimethyl-N-phenylbenzenamine, TRC
Produktkod. 30388222
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30388222 2.5 g 2.5g
30377010 1 g -
30381080 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30388222 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4874052.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4869-11-8
Molekylformel C14H15N
Molekylvikt (g/mol) 197.28
Synonym N-Phenyl-2,3-dimethylaniline, Benzenamine, 2,3-dimethyl-N-phenyl-, 2,3-Xylidine, N-phenyl- (7CI,8CI)
LEDER Cc1cccc(Nc2ccccc2)c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethyl-N-phenylbenzenamine
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C14H15N/c1-11-7-6-10-14(12(11)2)15-13-8-4-3-5-9-13/h3-10,15H,1-2H3
Formel vikt 197.1204