Läs mer
2,3-dimetyl-kinoxalin-6-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10304622
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10304622 1 g 1g
10609515 5 g 5g
10707875 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10304622 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC27701DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 17635-26-6
Molekylformel C11H9N2O2
Molekylvikt (g/mol) 201.21
MDL-nummer MFCD02575516
InChI-nyckel RCACNAWRFYUKLC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3-dimethyl-quinoxaline-6-carboxylic acid, 2,3-dimethyl-6-quinoxalinecarboxylic acid, 6-quinoxalinecarboxylicacid, 2,3-dimethyl, 6-quinoxalinecarboxylic acid, 2,3-dimethyl
PubChem CID 236268
LEDER CC1=C(C)N=C2C=C(C=CC2=N1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dimethyl-quinoxaline-6-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2,3-dimetylkinoxalin-6-karboxylat
Formel vikt 202.21
Procent renhet 97%