Läs mer
2,3-dimetyl-kinoxalin-6-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2, 3-Dimethyl-quinoxaline-6-carboxylic acid |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| IUPAC-namn | 2,3-dimetylkinoxalin-6-karboxylsyra |
| Formel vikt | 202.21 |
| Procent renhet | 97% |