Läs mer
2-[3-(dimetylamino)propoxi]anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3541027
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10193174 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10022114 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10193174 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59614CB
Kemiska identifierare
CAS 1134-76-5
Molekylformel C11H18N2O
Molekylvikt (g/mol) 194.278
MDL-nummer MFCD08687610
InChI-nyckel XGTIDBFMHOJXSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-dimethylamino propoxy aniline, benzenamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylaminopropoxy aniline, 3-2-aminophenoxy propyl dimethylamine, 2-3-dimethylamino-propoxy-phenylamine
PubChem CID 18672712
IUPAC-namn 2-[3-(dimetylamino)propoxi]anilin
LEDER CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 194.28
Procent renhet 97%