Läs mer
2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3527235
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10421324 1 g Amber Glass Bottle 1g
10205894 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10421324 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59604DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 10429-30-8
Molekylformel C12H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 207.27
MDL-nummer MFCD00128460
InChI-nyckel DSHCOEWHRLVOTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-dimethylamino propoxy benzaldehyde, 2-3-dimethylamino-propoxy-benzaldehyde, 2-3-dimethylaminopropoxy benzaldehyde, 2-3-dimethylaminopropoxy-benzaldehyde, acmc-1c25w, 2-3-dimethylaminopropoxy bezaldehyde, 2-3-dimethylaminopropoxy benzal-dehyde, 2-3-dimethylaminopropoxyl benzaldehyde, 2-3-dimethylamino-propoxy benzaldehyde
PubChem CID 2995968
IUPAC-namn 2-[3-(dimethylamino)propoxy]benzaldehyde
LEDER CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 207.27
Procent renhet 97%