Läs mer
2-[3-(dimetylamino)propoxi]bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10103184
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10103184 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10061874 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10103184 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59616DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 910037-05-7
Molekylformel C12H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 204.273
MDL-nummer MFCD09064997
InChI-nyckel IRLARMCZZWFRCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, 2-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 2993332
IUPAC-namn 2-[3-(dimetylamino)propoxi]bensonitril
LEDER CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.27
Procent renhet 97%