Läs mer
2-[3-(dimetylamino)propoxi]bensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10778445
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10778445 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10602675 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10778445 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59613DA
Kemiska identifierare
CAS 916766-87-5
Molekylformel C12H20N2O
Molekylvikt (g/mol) 208.305
MDL-nummer MFCD09064996
InChI-nyckel CWYPVGNYPWEJLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-2-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-2-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 3-2-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropylamine
PubChem CID 21465422
IUPAC-namn 3-[2-(aminometyl)fenoxi]-N,N-dimetylpropan-1-amin
LEDER CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 208.3
Procent renhet 90%