Läs mer
2-[3-(dimetylamino)propoxi]-N-metylbensylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10071874
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10071874 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10071824 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10071874 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59646CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 910037-06-8
Molekylformel C13H22N2O
Molekylvikt (g/mol) 222.332
MDL-nummer MFCD09064998
InChI-nyckel PSLNWMDOKBMVNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-dimethylamino propoxy-n-methylbenzylamine, dimethyl 3-2-methylamino methyl phenoxy propyl amine, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methyl methyl amine, n,n-dimethyl-3-2-methylamino methyl phenoxy propan-1-amine, benzenemethanamine,2-3-dimethylamino propoxy-n-methyl
PubChem CID 24229613
IUPAC-namn N,N-dimetyl-3-[2-(metylaminometyl)fenoxi]propan-1-amin
LEDER CNCC1=CC=CC=C1OCCCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 222.33
Procent renhet 97%