Läs mer
{2-[3-(dimetylamino)propoxi]fenyl}metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11326845
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11326845 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10632285 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326845 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59609DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 14573-97-8
Molekylformel C12H19NO2
Molekylvikt (g/mol) 209.29
MDL-nummer MFCD09064995
InChI-nyckel KEQGOXOOPXJVFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methanol, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl, benzenemethanol,2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 23401802
IUPAC-namn [2-[3-(dimetylamino)propoxi]fenyl]metanol
LEDER CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material {2-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 209.29
Procent renhet 97%