Läs mer
2-[3-(Dimethylamino)propyl]-1,2-dihydro-1-(phenylmethyl)-3H-indazol-3-one Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[3-(Dimethylamino)propyl]-1,2-dihydro-1-(phenylmethyl)-3H-indazol-3-one Hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N3O/c1-20(2)13-8-14-21-19(23)17-11-6-7-12-18(17)22(21)15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 345.1608 |