Läs mer
2,3-dimetylanilin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327891
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
30327891 5 ml
1 options
Produktkod. 30327891 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREV12724400AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-dimethylaniline
CAS 87-59-2
Analyt- eller komponentnamn 2,3-dimethylaniline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H11 N
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Mefenamic Acid Imp. A (EP), 2,3-Dimethylaniline, Mefenamic Acid Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
LEDER Cc1cccc(N)c1C
IUPAC-namn 2,3-dimetylanilin
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Kvantitet 5 ml
Formel vikt 121,0891 g/mol