Läs mer
2,3-dimetylanilin, 98 %
Produktkod. 11484303
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484303 2500 g 2500g
11474303 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484303 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10918.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
CAS: 87-59-2 | C8H11N | 121,183 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-59-2
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.183
MDL-nummer MFCD00007732
InChI-nyckel VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-xylidine, 3-amino-o-xylene, benzenamine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbenzenamine, 2,3-dimethylphenylamine, 2,3-xylylamine, ortho-xylidine, vic-o-xylidine, unii-zd450abi9x, ccris 4739
PubChem CID 6893
IUPAC-namn 2,3-dimetylanilin
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylaniline
Smältpunkt 2 °C till 3 °C
Densitet 0.992
Kvantitet 2500 g
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.568
UN-nummer UN1711
Beilstein 742174
Merck Index 14,10084
Kokpunkt 221 °C till 222 °C
Formel vikt 121.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Dimethylaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P308-Vid exponering eller misstanke om exponering:.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.