Läs mer
2,3-Dimethylaniline, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10520741 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5mL; Glass bottle
Produktkod.
10520741 5mL; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10520741 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115930050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dimethylaniline
Namnnotering 99%
CAS 87-59-2
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Molekylformel C8H11N
Linjär formel (CH3)2C6H3NH2
MDL-nummer MFCD00007732
Beilstein 12, 1101
Merck Index 15, 10282
Synonym 2,3-xylidine, 3-amino-o-xylene, benzenamine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbenzenamine, 2,3-dimethylphenylamine, 2,3-xylylamine, ortho-xylidine, vic-o-xylidine, unii-zd450abi9x, ccris 4739
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble 30g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents,,very soluble in ethanol and diethyl ether,ccl4,,dmso
InChI-nyckel VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)N)C
IUPAC-namn 2,3-dimethylaniline
Molekylvikt (g/mol) 121.18
PubChem CID 6893
Formel vikt 121.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Dimethylaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.