Läs mer
2,3-Dimethylaniline-d3, TRC
Produktkod. 30384304
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384304 50 mg
30387717 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30384304 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46219250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57414-78-5
Molekylformel C8 2H3 H8 N
Molekylvikt (g/mol) 124.2
Synonym 2,3-Dimethylaniline D3
IUPAC-namn 3-methyl-2-(trideuteriomethyl)aniline
LEDER [2H]C([2H])([2H])c1c(C)cccc1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylaniline-d3
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3/i2D3
Formel vikt 124.108