Läs mer
2,3-dimetylanilin, Mikromol™
Produktkod. 17979609
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17979609 100 mg
1 options
Produktkod. 17979609 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0327.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,3-dimetylanilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-dimethylaniline
CAS 87-59-2
Analyt- eller komponentnamn 2,3-dimethylaniline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H11 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Mefenamic Acid Imp. A (EP), 2,3-Dimethylaniline, Mefenamic Acid Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
LEDER Cc1cccc(N)c1C
IUPAC-namn 2,3-dimetylanilin
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 121,0891 g/mol