Läs mer
2,3-dimetylanilin, TRC
Produktkod. 30382137
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382137 50 g
30370223 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30382137 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46219050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-59-2
Molekylformel C8 H11 N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Synonym 2,3-Dimethylaniline, Mefenamic Acid Imp. A (EP), 2,3-Xylidine (8CI), 2,3-Dimethylbenzenamine, 2,3-Dimethylaniline, 2,3-Dimethylphenylamine, 2,3-Xylylamine, 3-Amino-o-xylene, o-Xylidine, Benzenamine, 2,3-dimethyl-
IUPAC-namn 2,3-dimetylanilin
LEDER Cc1cccc(N)c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-dimethylaniline
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
Formel vikt 121.0891