Läs mer
2,3-Dimethylanisole, 97%
Produktkod. 11450431
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450431 50 g 50g
11440431 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450431 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19992.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2944-49-2 | C9H12O | 136.194 g/mol
2,3-dimetylanisol används som startreagens vid syntesen av bifenylindanon A, en positiv allosterisk modulator av den metabotropa glutamatreceptorsubtyp 2. Den kan användas för att framställa 2-metoxi-6-metyl-bensaldehyd genom uppvärmning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,3-dimetylanisol används som startreagens i syntesen av bifenylindanon A, en positiv allosterisk modulator av den metabotropa glutamatreceptorsubtyp 2. Den kan användas för att framställa 2-metoxi-6-metyl-bensaldehyd genom uppvärmning.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2944-49-2
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.194
MDL-nummer MFCD00008376
InChI-nyckel BLMBNEVGYRXFNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylanisole, 3-methoxy-o-xylene, benzene, 1-methoxy-2,3-dimethyl, benzene, methoxydimethyl, 1,2-dimethyl-6-methoxybenzene, 1-methoxy-2,3-dimethyl-benzene, dimethylanisole, pubchem4114, 2,3-dimethyl anisole, 2,3-dimethyl-anisole
PubChem CID 76269
IUPAC-namn 1-metoxi-2,3-dimetylbensen
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)OC)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylanisole
Smältpunkt 29°C
Densitet 0.984
Kvantitet 50 g
Brytningsindex 1.52
Beilstein 1859736
Kokpunkt 195°C
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 136.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.