Läs mer
2,3-Dimethylbenzonitrile, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dimethylbenzonitrile |
| CAS | 5724-56-1 |
| Molekylformel | C9H9N |
| MDL-nummer | MFCD00019744 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | N#CC1=CC=CC(C)=C1C |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.17 |
| Procent renhet | 98% |