Läs mer
2,3-Dimethylbenzoquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dimethylbenzoquinone |
| CAS | 526-86-3 |
| Molekylformel | C8H8O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,3-Dimethyl-1,4-benzoquinone, 2,3-Dimethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3-Dimethyl-p-benzoquinone, 2,3-Dimethyl-p-quinone, 2,3-Dimethylbenzoquinone, 2,3-Dimethylquinone, NSC 402192, o-Xyloquinone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-5-6(2)8(10)4-3-7(5)9/h3-4H,1-2H3 |
| LEDER | CC1=C(C)C(=O)C=CC1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.15 |
| Formel vikt | 136.0524 |