Läs mer
2,3-Dimethylbenzotrifluoride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dimethylbenzotrifluoride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9F3/c1-6-4-3-5-8(7(6)2)9(10,11)12/h3-5H,1-2H3 |
| Formel vikt | 174.0656 |