Läs mer
2,3-Dimethylbenzoyl chloride, 96%
Produktkod. 11475610
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11475610
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H25873.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 21900-46-9 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21900-46-9
Molekylformel C9H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 168.62
MDL-nummer MFCD00045217
InChI-nyckel WFNKMVDATNLZBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylbenzene-1-carbonyl chloride, benzoyl chloride, dimethyl, xylic acid chloride, acmc-20aog3, 2,3 dimethylbenzoyl chloride, 2,3-dimethyl-benzoyl chloride, 2,3-dimethylbenzene-1-carbonylchloride, 2,3-dimethyl-1-benzenecarbonyl chloride, benzoyl chloride, 2,3-dimethyl-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 2800899
IUPAC-namn 2,3-dimethylbenzoyl chloride
LEDER CC1=CC=CC(=C1C)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylbenzoyl chloride
Smältpunkt 2°C
Kokpunkt 122°C to 124°C
Kvantitet 25 g
Brytningsindex 1.555
UN-nummer UN3265
Formel vikt 168.62
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.