Läs mer
2,3-dimetylbutan, 98+%
Produktkod. 15471867
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15471867 250 mL 250ml
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15471867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043142.AK
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 79-29-8 | C6H14 | 86,178 g/mol
2,3-dimetylbutan används i högoktaniga bränslen och i organisk syntes. Det används också som en gaskromatografistandard.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-29-8
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.178
MDL-nummer MFCD00008925
InChI-nyckel ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl, biisopropyl, butane, 2,3-dimethyl, 1,1,2,2-tetramethylethane, hsdb 76, unii-68isq7a432, ccris 6020, ch3 2chch ch3 2, acmc-1bmfq, dsstox_cid_5112
PubChem CID 6589
IUPAC-namn 2,3-dimetylbutan
LEDER CC(C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dimethylbutane
Smältpunkt °C till 129 °C
Densitet 0.662
Kokpunkt 57 °C till 59 °C
Flampunkt -29 °C (-20 °F)
Analysprocentintervall >98%
Brytningsindex 1.375
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN2457
Beilstein 1730737
Löslighetsinformation Blandbar med etanol, eter och aceton. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 86.18
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.