Läs mer
2,3-dimetylbutan, 98+%
Product Code. 13448318 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 mL
100 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
1 L
100ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
13448318 1 L Glasflaska 1 L
10439410 5 mL Glasflaska 5ml
10239783 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code. 13448318 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 116100010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Add to basket
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
CAS: 79-29-8 | C6H14 | 86,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79-29-8
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD00008925
InChI-nyckel ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl, biisopropyl, butane, 2,3-dimethyl, 1,1,2,2-tetramethylethane, hsdb 76, unii-68isq7a432, ccris 6020, ch3 2chch ch3 2, acmc-1bmfq, dsstox_cid_5112
PubChem CID 6589
IUPAC-namn 2,3-dimetylbutan
LEDER CC(C)C(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dimethylbutane
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -129,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.6620g/mL, 0.662
Kokpunkt 58,0 °C
Flampunkt −29 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH(CH3)2
Brytningsindex 1,3740 till 1,3760
Kvantitet 1 L
UN-nummer 2457
Beilstein 01,151
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: lösliga i de flesta organiska lösningsmedel
Formel vikt 86.18
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3-Dimethylbutane
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.