Läs mer
2,3-dimetylbutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11495856
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495856 25 g 25g
11485856 5 g 5g
11405866 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11495856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22223.14
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 79-29-8 | C6H14 | 86.178 g/mol
2,3-dimetylbutan är ett grenat mättat kolväte för proteomikforskning. Det används i organisk syntes, katalytiskt medel, petrokemisk tillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,3-dimetylbutan är ett grenat mättat kolväte för proteomikforskning. Det används i organisk syntes, katalytiskt medel, petrokemisk tillsats.
Löslighet Löslig i vatten (1mg/ml @
22 C), DMSO, etanol, °aceton.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syre, ammoniak.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-29-8
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.178
MDL-nummer MFCD00008925
InChI-nyckel ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl, biisopropyl, butane, 2,3-dimethyl, 1,1,2,2-tetramethylethane, hsdb 76, unii-68isq7a432, ccris 6020, ch3 2chch ch3 2, acmc-1bmfq, dsstox_cid_5112
PubChem CID 6589
IUPAC-namn 2,3-dimetylbutan
LEDER CC(C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylbutane
Smältpunkt -129°C
Densitet 0.662
Kokpunkt 57°C to 59°C
Flampunkt −29°C (−20°F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.375
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2457
Beilstein 1730737
Löslighetsinformation Soluble in water (1mg/ml @22°C),DMSO,ethanol,acetone.
Formel vikt 86.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.