Läs mer
2,3-Dimethylfuran, 99%
Produktkod. 11352747
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352747 5 g 5g
11342747 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15705.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14920-89-9 | C6H8O | 96.13 g/mol
2,3-dimetylfuran kan användas vid syntes av 2,9-dioxabicyklo[3.3.1]nonan. Irland Alkohol syntetiserades från 2,3-dimetylfuran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,3-dimetylfuran kan användas vid syntes av 2,9-dioxabicyklo[3.3.1]nonan. Irland Alkohol syntetiserades från 2,3-dimetylfuran.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14920-89-9
Molekylformel C6H8O
Molekylvikt (g/mol) 96.13
MDL-nummer MFCD00153893
InChI-nyckel FJSKXQVRKZTKSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan, dimethyl, dimethylfuran, dimethyl furane, dimethyl furan, 2,3-dimethyl-furan, furan, 2,3-dimethyl, 4,5-dimethylfuran, 2,3-dimethylfuran, acmc-1c70a
PubChem CID 34337
IUPAC-namn 2,3-dimetylfuran
LEDER CC1=C(C)C=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylfuran
Densitet 0.91
Kokpunkt 42°C (115 mmHg)
Flampunkt −1°C (30°F)
Brytningsindex 1.443
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 104572
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 96.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.