Läs mer
2,3-Dimethylfuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dimethylfuran |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-4-7-6(5)2/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vikt | 96.0575 |