Läs mer
2,3-dimetylhexan, Thermo Scientific™
Produktkod. 17555585 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17555585 1 mL
17565585 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 17555585 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469270010
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemiska identifierare
CAS 584-94-1
Molekylformel C8H18
Molekylvikt (g/mol) 114.23
MDL-nummer 00039951
InChI-nyckel JXPOLSKBTUYKJB-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 2,3-dimetylhexan
LEDER CCCC(C)C(C)C
Specifikationer
Alfa vektor DIMETHYLHEXANE
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylhexane
Färg Klar färglös till nästan färglös
Flampunkt 7°C
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Kvantitet 1 mL
Fysisk form Vätska