Läs mer
2,3-Dimethylindole, 97%
Produktkod. 11478417
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478417 10 g 10g
11488417 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18504.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-55-4 | C10H11N | 145.205 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-55-4
Molekylformel C10H11N
Molekylvikt (g/mol) 145.205
MDL-nummer MFCD00005617
InChI-nyckel PYFVEIDRTLBMHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylindole, 1h-indole, 2,3-dimethyl, indole, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl indole, tfw7o9hwzk, unii-tfw7o9hwzk, 2,3-dimethyl-1h-indol, 2,3-dimethyl-indol, 2,3-dimethyl-indole, pubchem7334
PubChem CID 7053
IUPAC-namn 2,3-dimetyl-lH-indol
LEDER CC1=C(NC2=CC=CC=C12)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylindole
Smältpunkt 105°C to 107°C
Kokpunkt 285°C (750 mmHg)
Kvantitet 10 g
Beilstein 116662
Formel vikt 145.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.